Drukuj
Methyl-3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate
PC53474-1G PC53474-25G PC53474-5G
APOSPC53474-1GEA 110 PLN
APOSPC53474-1G APOSPC53474-25G APOSPC53474-5G
Methyl-3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate 99%
Methyl-3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formuła: C₉H₆BrF₃O₂
MW: 283.0420 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11847338
Numer CAS: 187331-46-0