Drukuj
1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-nitrobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC53455-1G PC53455-5G
APOSPC53455-1GEA 604 PLN
APOSPC53455-1G APOSPC53455-5G
1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-nitrobenzene
Formuła: C₆H₂BrClFNO₂
MW: 254.4400 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11110551
Numer CAS: 1027833-17-5