Drukuj
4,5-Difluoro-o-toluidine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC53402-25G PC53402-5G PC53402-1G
APOSPC53402-25GEA 1860 PLN
APOSPC53402-25G APOSPC53402-5G APOSPC53402-1G
4,5-Difluoro-o-toluidine 95%
4,5-Difluoro-o-toluidine
Formuła: C₇H₇F₂N
Temp. topnienia: 56…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08062378
Numer CAS: 875664-57-6