Drukuj
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC53378-10G PC53378-1G PC53378-5G
APOSPC53378-10GEA 743 PLN
APOSPC53378-10G APOSPC53378-1G APOSPC53378-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzaldehyde 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Formuła: C₇H₃BrFNO₃
MW: 248.0060 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10758067
Numer CAS: 679839-39-5