Drukuj
2,6-Difluoro-4-jodofenol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC53359-10G PC53359-1G
APOSPC53359-10GEA 1900 PLN
APOSPC53359-10G APOSPC53359-1G
2,6-Difluoro-4-jodofenol
2,6-Difluoro-4-jodofenol
Formuła: C₆H₃F₂IO
Temp. topnienia: 56…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09907951
Numer CAS: 950858-06-7