Drukuj
2,2,3,3,4,4,5,5-Oktafluoro-1,6-heksanodiol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5335-25G PC5335-5G PC5335-100G
APOSPC5335-25GEA 714 PLN
APOSPC5335-25G APOSPC5335-5G APOSPC5335-100G
2,2,3,3,4,4,5,5-Oktafluoro-1,6-heksanodiol 98%
2,2,3,3,4,4,5,5-Oktafluoro-1,6-heksanodiol
Formuła: C₆H₆F₈O₂
Temp. Wrzenia: 100 °C/3mmHg
Temp. topnienia: 68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00069087
Numer CAS: 355-74-8