Drukuj
4-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Trifluoromethyl-3-methylfluorobenzene, 4-Fluoro-2-methyl-1-(trifluoromethyl)benzene
PC53337-100G PC53337-25G
APOSPC53337-100GEA 14330 PLN
APOSPC53337-100G APOSPC53337-25G
4-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 95%
4-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride
Formuła: C₈H₆F₄
MW: 178.126 g/mol
Temp. Wrzenia: 131.2 °C/760mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972884
Numer CAS: 80245-26-7