Drukuj
Tetrafluoroboran 1-butylo-3-metyloimidazoliowy 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC53329-100G PC53329-25G
APOSPC53329-100GEA 928 PLN
APOSPC53329-100G APOSPC53329-25G
Tetrafluoroboran 1-butylo-3-metyloimidazoliowy 98+%
Tetrafluoroboran 1-butylo-3-metyloimidazoliowy
Formuła: C₈H₁₅BF₄N₂
Temp. topnienia: –71 °C
Gęstość: 1,2077 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095449
Numer CAS: 174501-65-6
Jednostka: 3082
ADR: 9+EHS,III