Drukuj
Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Fluorobenzyl)phosphonic acid diethyl ester, Diethyl 4-fluorobenzylphosphonate
PC53237-25G PC53237-5G
APOSPC53237-25GEA 377 PLN
APOSPC53237-25G APOSPC53237-5G
Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate 98%
Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate
Formuła: C₁₁H₁₆FO₃P
MW: 246.2200 g/mol
Temp. Wrzenia: 150 °C/6mmHg
Gęstość: 1.1425 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06795966
Numer CAS: 63909-58-0