Drukuj
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC53201-10G PC53201-1G PC53201-5G PC53201-25G
APOSPC53201-10GEA 2100 PLN
APOSPC53201-10G APOSPC53201-1G APOSPC53201-5G APOSPC53201-25G
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
Formuła: C₈H₇BrF₂
MW: 221.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 80…82 °C/9.75mmHg
Gęstość: 1.495 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 82.2 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11110333
Numer CAS: 1000994-95-5
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III