Drukuj
Octafluoroadipic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5320-5G PC5320-250MG PC5320-1G
APOSPC5320-5GEA 400 PLN
APOSPC5320-5G APOSPC5320-250MG APOSPC5320-1G
Octafluoroadipic acid 97%
Octafluoroadipic acid
Formuła: C₆H₂F₈O₄
Temp. Wrzenia: 165 °C/1mmHg
Temp. topnienia: 132…134 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066405
Numer CAS: 336-08-3
Numer WE (dawny EINECS): 206-407-1