Drukuj
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrotoluene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-1-fluoro-3-methyl-2-nitrobenzene
PC53128-1G PC53128-250MG
APOSPC53128-1GEA 1280 PLN
APOSPC53128-1G APOSPC53128-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrotoluene
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrotoluene
Formuła: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.0225 g/mol
Temp. topnienia: 55…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22566379
Numer CAS: 1224629-03-1