Drukuj
3-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5311-1G PC5311-5G
APOSPC5311-1GEA 0 PLN
APOSPC5311-1G APOSPC5311-5G
3-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
3-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Formuła: C₈H₇F₃N₂O
Temp. topnienia: 113…114 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00221476
Numer CAS: 22227-25-4