Drukuj
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5304-5G PC5304-25G
APOSPC5304-5GEA 545 PLN
APOSPC5304-5G APOSPC5304-25G
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
Formuła: C₅H₁₀ClF₂N
Temp. topnienia: 173…177 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03095381
Numer CAS: 144230-52-4