Drukuj
3,4-Difluorothiophenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5301-25G PC5301-5G
APOSPC5301-25GEA 1540 PLN
APOSPC5301-25G APOSPC5301-5G
3,4-Difluorothiophenol 97%
3,4-Difluorothiophenol
Formuła: C₆H₄F₂S
Temp. Wrzenia: 169…170 °C
Gęstość: 1,323 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03094279
Numer CAS: 60811-24-7
Jednostka: 3336
ADR: 3,III