Drukuj
2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanol hydrochloride
PC530041-1G PC530041-500MG
APOSPC530041-1GEA 3270 PLN
APOSPC530041-1G APOSPC530041-500MG
2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanol 97%
2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanol
Formuła: C₈H₁₀FNO
MW: 155.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08060976
Numer CAS: 3225-74-9