Drukuj
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC53000-1G PC53000-25G PC53000-5G
APOSPC53000-1GEA 110 PLN
APOSPC53000-1G APOSPC53000-25G APOSPC53000-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoic acid
Formuła: C₇H₃BrFNO₄
MW: 264.01 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08702773
Numer CAS: 1020717-99-0