Drukuj
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5292-25G PC5292-5G PC5292-100G
APOSPC5292-25GEA 131 PLN
APOSPC5292-25G APOSPC5292-5G APOSPC5292-100G
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formuła: C₇H₅F₃N₂O₃
MW: 222.12 g/mol
Temp. topnienia: 62…64 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00042326
Numer CAS: 2267-23-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III