Drukuj
2'-Nitro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5291-1G PC5291-5G
APOSPC5291-1GEA 450 PLN
APOSPC5291-1G APOSPC5291-5G
2'-Nitro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide 98%
2'-Nitro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Formuła: C₉H₇F₃N₂O₄
Temp. topnienia: 94…96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052324
Numer CAS: 787-57-5