Drukuj
2-Chloro-3-trifluorometylobenzaldehyd 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5289-500MG PC5289-5G
APOSPC5289-500MGEA 110 PLN
APOSPC5289-500MG APOSPC5289-5G
2-Chloro-3-trifluorometylobenzaldehyd 98%
2-Chloro-3-trifluorometylobenzaldehyd
Formuła: C₈H₄ClF₃O
Temp. topnienia: 37…43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00792414
Numer CAS: 93118-03-7