Drukuj
α,α,α-Trifluoro-2,3-diaminotoluene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3-Diaminobenzotrifluoride, 3-(Trifluoromethyl)-1,2-phenylenediamine, 3-(Trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine, 3-(Trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
PC5279-1G PC5279-5G PC5279-25G
APOSPC5279-1GEA 363 PLN
APOSPC5279-1G APOSPC5279-5G APOSPC5279-25G
α,α,α-Trifluoro-2,3-diaminotoluene 97%
α,α,α-Trifluoro-2,3-diaminotoluene
Formuła: C₇H₇F₃N₂
Temp. Wrzenia: 125 °C/14mmHg
Temp. topnienia: 41 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08532495
Numer CAS: 360-60-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III