Drukuj
Heksafluoroantymonian nitrozylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nitrosyl hexafluoroantimonate, Nitrosonium hexafluoroantimonate
PC5278-25G PC5278-5G
APOSPC5278-25GEA 2370 PLN
APOSPC5278-25G APOSPC5278-5G
Heksafluoroantymonian nitrozylu 98%
Heksafluoroantymonian nitrozylu
Formuła: F₆NOSb
MW: 265.76 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00042550
Numer CAS: 16941-06-3
Jednostka: 1759
ADR: 8 II