Drukuj
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5277-1G PC5277-5G PC5277-25G
APOSPC5277-1GEA 334 PLN
APOSPC5277-1G APOSPC5277-5G APOSPC5277-25G
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 99%
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₅F₃N₂O₂
Temp. topnienia: 48…52 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08532494
Numer CAS: 24821-17-8