Drukuj
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5274-1G PC5274-250MG
APOSPC5274-1GEA 189 PLN
APOSPC5274-1G APOSPC5274-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269.02 g/mol
Temp. topnienia: 143…145 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08532493
Numer CAS: 177420-63-2