Drukuj
2-(Trifluoromethyl)pyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC5273-1G PC5273-25G PC5273-5G
APOSPC5273-1GEA 110 PLN
APOSPC5273-1G APOSPC5273-25G APOSPC5273-5G
2-(Trifluoromethyl)pyridine
2-(Trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₄F₃N
Temp. Wrzenia: 139…141 °C/754mmHg
Gęstość: 1,275 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02183562
Numer CAS: 368-48-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,III