Drukuj
Tetrafluoroboran nitroilu 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC5270-100G PC5270-25G PC5270-5G
APOSPC5270-100GEA 3730 PLN
APOSPC5270-100G APOSPC5270-25G APOSPC5270-5G
Tetrafluoroboran nitroilu 96%
Tetrafluoroboran nitroilu
Powerful nitrating agent
Formuła: BF₄NO₂
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011432
Numer CAS: 13826-86-3
Numer WE (dawny EINECS): 237-533-5
Jednostka: 3260
ADR: 8,II