Drukuj
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenol 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC5266-1G PC5266-5G
APOSPC5266-1GEA 255 PLN
APOSPC5266-1G APOSPC5266-5G
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenol 99%
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenol
Formuła: C₇H₄F₃NO₃
Temp. topnienia: 73…75 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD05155649
Numer CAS: 1548-62-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III