Drukuj
Undecafluoropentyl Iodide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Perfluoropentyl Iodide
PC5264-25G PC5264-5G
APOSPC5264-25GEA 1420 PLN
APOSPC5264-25G APOSPC5264-5G
Undecafluoropentyl Iodide 98%
Undecafluoropentyl Iodide
Formuła: C₅F₁₁I
Temp. Wrzenia: 94,4 °C
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 2,06 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08461629
Numer CAS: 638-79-9