Drukuj
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5257-1G PC5257-5G PC5257-10G
APOSPC5257-1GEA 110 PLN
APOSPC5257-1G APOSPC5257-5G APOSPC5257-10G
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₈H₆F₃NO₃
MW: 221.14 g/mol
Temp. topnienia: 99…101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08669644
Numer CAS: 561304-41-4