Drukuj
5-(Trifluoromethoxy)salicylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
PC5255-1G PC5255-10G PC5255-5G
APOSPC5255-1GEA 211 PLN
APOSPC5255-1G APOSPC5255-10G APOSPC5255-5G
5-(Trifluoromethoxy)salicylic acid
5-(Trifluoromethoxy)salicylic acid
Formuła: C₈H₅F₃O₄
MW: 222.12 g/mol
Temp. topnienia: 130…132 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01091003
Numer CAS: 129644-57-1