Drukuj
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-Nitrobenzotrifluoride, 1-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC5252-100G PC5252-25G PC5252-5G PC5252-1G PC5252-10G
APOSPC5252-100GEA 1750 PLN
APOSPC5252-100G APOSPC5252-25G APOSPC5252-5G APOSPC5252-1G APOSPC5252-10G
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene
Formuła: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 81…83 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 38…40 °C
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007358
Numer CAS: 402-54-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-948-3
Jednostka: 3431
ADR: 6.1 II