Drukuj
α,α,α-Trifluoro-3-nitrotoluen 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Nitrobenzotrifluoride
PC5250-100G PC5250-1KG PC5250-500G PC5250-25G PC5250-5KG PC5250-10KG
APOSPC5250-100GEA 348 PLN
APOSPC5250-100G APOSPC5250-1KG APOSPC5250-500G APOSPC5250-25G APOSPC5250-5KG APOSPC5250-10KG
α,α,α-Trifluoro-3-nitrotoluen 95%
α,α,α-Trifluoro-3-nitrotoluen
Formuła: C₇H₄F₃NO₂
Temp. Wrzenia: 200…205 °C
Temp. topnienia: –5 °C
Gęstość: 1,436 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007260
Numer CAS: 98-46-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-670-1
Jednostka: 2306
ADR: 6.1,II