Drukuj
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC52461-1G PC52461-5G
APOSPC52461-1GEA 377 PLN
APOSPC52461-1G APOSPC52461-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₈H₃Cl₂F₃O₃
MW: 275.01 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660297
Numer CAS: 886502-90-5