Drukuj
Kwas 5-fluoropikolinowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5246-25G PC5246-5G PC5246-100G
APOSPC5246-25GEA 371 PLN
APOSPC5246-25G APOSPC5246-5G APOSPC5246-100G
Kwas 5-fluoropikolinowy 98%
Kwas 5-fluoropikolinowy
Formuła: C₆H₄FNO₂
Temp. topnienia: 164…166 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04114196
Numer CAS: 107504-08-5