Drukuj
Potassium trimethoxy(trifluoromethyl)borate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Potassium (Trifluoromethyl)trimethoxyborate
PC52374-1G PC52374-25G PC52374-5G
APOSPC52374-1GEA 182 PLN
APOSPC52374-1G APOSPC52374-25G APOSPC52374-5G
Potassium trimethoxy(trifluoromethyl)borate
Potassium trimethoxy(trifluoromethyl)borate
Formuła: C₄H₉BF₃KO₃
MW: 212.02 g/mol
Temp. topnienia: 116…118 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22124929
Numer CAS: 626232-27-7