Drukuj
Methyl-3-trifluoromethylbenzoylacetate 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5234-1G PC5234-5G
APOSPC5234-1GEA 319 PLN
APOSPC5234-1G APOSPC5234-5G
Methyl-3-trifluoromethylbenzoylacetate 95+%
Methyl-3-trifluoromethylbenzoylacetate
Formuła: C₁₁H₉F₃O₃
Temp. Wrzenia: 94…96 °C/0,2mmHg
Temp. Zapłonu: >200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00216522
Numer CAS: 93618-66-7