Drukuj
Węglan bis(pentafluorofenylu) 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Bis(pentafluorophenyl) Carbonate
PC5218-25G PC5218-100G PC5218-5G
APOSPC5218-25GEA 342 PLN
APOSPC5218-25G APOSPC5218-100G APOSPC5218-5G
Węglan bis(pentafluorofenylu) 98%
Węglan bis(pentafluorofenylu)
Formuła: C₁₃F₁₀O₃
Temp. topnienia: 47…51 °C
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00368353
Numer CAS: 59483-84-0