Drukuj
Diethyl (difluoromethyl)phosphonate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Difluoromethylphosphonicaciddiethylester
PC52115-1G PC52115-500MG
APOSPC52115-1GEA 110 PLN
APOSPC52115-1G APOSPC52115-500MG
Diethyl (difluoromethyl)phosphonate
Diethyl (difluoromethyl)phosphonate
Formuła: C₅H₁₁F₂O₃P
MW: 188.1096 g/mol
Temp. Wrzenia: 55 °C
Gęstość: 1.2059 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00192023
Numer CAS: 1478-53-1