Drukuj
Difluorek niklu, bezwodny 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC5210-100G PC5210-10G PC5210-25G
APOSPC5210-100GEA 1600 PLN
APOSPC5210-100G APOSPC5210-10G APOSPC5210-25G
Difluorek niklu, bezwodny 98%
Difluorek niklu
Formuła: F₂Ni
Temp. topnienia: 1380 °C
Gęstość: 4,72 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016263
Numer CAS: 10028-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-071-3
Jednostka: 3288
ADR: 6.1,III