Drukuj
2-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)-1-fluorobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520910-1G PC520910-5G
APOSPC520910-1GEA 720 PLN
APOSPC520910-1G APOSPC520910-5G
2-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)-1-fluorobenzene 97%
2-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)-1-fluorobenzene
Formuła: C₈H₆BrF₃
MW: 239.04 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11845795
Numer CAS: 1138444-85-5