Drukuj
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520903-1G PC520903-5G
APOSPC520903-1GEA 853 PLN
APOSPC520903-1G APOSPC520903-5G
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₂ClF₄N
MW: 199.54 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11100544
Numer CAS: 72587-20-3