Drukuj
1-Fluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520816-1G PC520816-500MG PC520816-5G
APOSPC520816-1GEA 1140 PLN
APOSPC520816-1G APOSPC520816-500MG APOSPC520816-5G
1-Fluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
1-Fluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)benzene
Formuła: C₈H₃F₇
MW: 232.1 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226555
Numer CAS: 1099597-20-2
Jednostka: 1993
ADR: 3 III