Drukuj
2,3-Difluoro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520814-1G PC520814-500MG PC520814-5G
APOSPC520814-1GEA 1740 PLN
APOSPC520814-1G APOSPC520814-500MG APOSPC520814-5G
2,3-Difluoro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
2,3-Difluoro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Formuła: C₈H₂F₈
MW: 250.09 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226683
Numer CAS: 1099597-67-7