Drukuj
2-Chloro-3-methylbenzotrifluoride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520793-1G PC520793-5G
APOSPC520793-1GEA 934 PLN
APOSPC520793-1G APOSPC520793-5G
2-Chloro-3-methylbenzotrifluoride 95%
2-Chloro-3-methylbenzotrifluoride
Formuła: C₈H₆ClF₃
MW: 194.59 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226661
Numer CAS: 74483-48-0