Drukuj
2,6-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520760-10G PC520760-1G PC520760-5G
APOSPC520760-10GEA 7310 PLN
APOSPC520760-10G APOSPC520760-1G APOSPC520760-5G
2,6-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
2,6-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₃Cl₂F₂N
MW: 198 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22199294
Numer CAS: 1374659-26-3