Drukuj
2-Fluoro-4-nitro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520740-10G PC520740-1G PC520740-5G
APOSPC520740-10GEA 6960 PLN
APOSPC520740-10G APOSPC520740-1G APOSPC520740-5G
2-Fluoro-4-nitro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
2-Fluoro-4-nitro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formuła: C₈H₅F₄NO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18384835
Numer CAS: 1262412-94-1