Drukuj
1-(4-Bromothiophen-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520737-10G PC520737-1G PC520737-5G
APOSPC520737-10GEA 8120 PLN
APOSPC520737-10G APOSPC520737-1G APOSPC520737-5G
1-(4-Bromothiophen-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone 97%
1-(4-Bromothiophen-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formuła: C₆H₂BrF₃OS
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD17168376
Numer CAS: 1252046-14-2