Drukuj
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520723-500MG PC520723-5G PC520723-1G
APOSPC520723-500MGEA 566 PLN
APOSPC520723-500MG APOSPC520723-5G APOSPC520723-1G
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₄BrF₂N
Temp. Wrzenia: 35…40 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD16140196
Numer CAS: 114468-04-1