Drukuj
2-Bromo-6-(1,1-difluoroethyl)pyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520718-1G PC520718-500MG PC520718-5G
APOSPC520718-1GEA 1870 PLN
APOSPC520718-1G APOSPC520718-500MG APOSPC520718-5G
2-Bromo-6-(1,1-difluoroethyl)pyridine 95%
2-Bromo-6-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Formuła: C₇H₆BrF₂N
MW: 222.04 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16140181
Numer CAS: 1211535-69-1