Drukuj
1-(Difluoromethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520710-10G PC520710-1G PC520710-5G
APOSPC520710-10GEA 4830 PLN
APOSPC520710-10G APOSPC520710-1G APOSPC520710-5G
1-(Difluoromethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
1-(Difluoromethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formuła: C₉H₄F₈
MW: 264.12 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14698530
Numer CAS: 1214388-66-5